Läs mer
Thermo Scientific™ ABsolute QPCR-blandning, ROX
Beskrivning
Njut av känslighet och reproducerbarhet i realtids-PCR-applikationer med Thermo Scientific™ ABsolute™ Sondbaserad detektion qPCR-masterblandningar.
- Hög känslighet& specificitet - Masterblandningarna innehåller vårt patenterade varmstartsenzym Thermo-Start DNA-polymeras
- Reproducerbarhet - Alla blandningar genomgår omfattande kvalitetskontroll för att säkerställa konsistens från batch till batch
- Optimerad buffert - För maximal prestanda i multiplexreaktioner
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2X |
| Innehåll och lagring | Innehåller: • 16 x 1,25 ml ABsolute QPCR ROX Blanda (2X) Förvara vid -20 °C |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| PCR-metod | qPCR |
| Polymeras | Taq DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Standard |
| För användning med (utrustning) | 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System |
| Produktlinje | ABsolute |
| Produkttyp | qPCR-blandning |
| Visa mer |