Läs mer
Thermo Scientific™ ABsolute QPCR-blandning, ROX
Description
Njut av känslighet och reproducerbarhet i realtids-PCR-applikationer med Thermo Scientific™ ABsolute™ Sondbaserad detektion qPCR-masterblandningar.
- Hög känslighet& specificitet - Masterblandningarna innehåller vårt patenterade varmstartsenzym Thermo-Start DNA-polymeras
- Reproducerbarhet - Alla blandningar genomgår omfattande kvalitetskontroll för att säkerställa konsistens från batch till batch
- Optimerad buffert - För maximal prestanda i multiplexreaktioner
Spécification
Spécification
| Koncentration | 2X |
| Innehåll och lagring | Innehåller: • 1 x 5 ml ABsolute QPCR ROX Blanda (2X) Förvara vid -20 °C |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| PCR-metod | qPCR |
| Polymeras | Taq DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Standard |
| För användning med (utrustning) | 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System |
| Produktlinje | ABsolute |
| Produkttyp | qPCR-blandning |
| Afficher plus |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?