Läs mer
Thermo Scientific™ ABsolute QPCR-blandning, SYBR Grön, låg ROX
Produktkod. 11802093
Antal reaktioner:
400 reaktioner
Förpackningsstorlek:
400 reaktioner
Produktkod. 11802093
Brand: Thermo Scientific™ AB1323A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Optimerad för SYBR Grön kemi och innehåller alla komponenter som är nödvändiga för att utföra kvantitativ PCR, med undantag för mall och primers.
2X qPCR SYBR Green Mix innehåller optimala nivåer av aktivt SYBR Grönt färgar jag och Thermo-Start DNA-polymeras levereras i en patentskyddad reaktionsbuffert som möjliggör detektering av mål med lågt antal kopior.
ABsolute qPCR SYBR Gröna blandningar finns tillgängliga med möjlighet till inkluderad hög ROX referensfärgämneskoncentration, låg ROX koncentration, fluorescein eller inget referensfärgämne. En mastermix optimerad för kapillärinstrument finns också tillgänglig.
  • Hög känslighet& Specificitet - Masterblandningarna innehåller det patenterade varmstartsenzymet Thermo-Start DNA-polymeras
  • Optimerad buffert innehållande SYBR Grön
  • Reproducerbarhet - Alla masterblandningar genomgår omfattande kvalitetskontroll för att säkerställa konsistens från batch till batch
  • Brett dynamiskt omfång
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring Innehåller:
• 1 x 5 ml ABsolute QPCR SYBR Grön Låg ROX Blanda (2X)
• 100μ L MgCl2 (1M)
Förvara vid -20 °C
Detektionsmetod SYBR
PCR-metod qPCR
Polymeras Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) 7500 System, QuantStudio™ , ViiA™ 7 System, Stratagene Mx4000 , Stratagene Mx3000P , Stratagene Mx3005P
Produktlinje ABsolute
Produkttyp Realtids-PCR SYBR mastermix
Kvantitet 400 reaktioner
Tillräckligt för 400 reaktioner av 25μ L vardera
För användning med (applikation) Genuttryck
Kompatibilitet qPCR-cykler
Antal reaktioner 400 reaktioner
Provtyp DNA, dsDNA
Volym 5 mL