Läs mer
Thermo Scientific™ ABsolute QPCR-blandning, SYBR Grönt, nej ROX
Produktkod. 11827692
Change view
Antal reaktioner:
1 600 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1600 reaktioner
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
11827692 1 600 reaktioner 1600 reaktioner
1 options
Produktkod. 11827692 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB1158B
 Begränsad artikel
I lager
Optimerad för SYBR Grön kemi och innehåller alla komponenter som är nödvändiga för att utföra kvantitativ PCR, med undantag för mall och primers.
2X qPCR SYBR Green Mix innehåller optimala nivåer av aktivt SYBR Grönt färgar jag och Thermo-Start DNA-polymeras levereras i en patentskyddad reaktionsbuffert som möjliggör detektering av mål med lågt antal kopior.
ABsolute qPCR SYBR Gröna blandningar finns tillgängliga med möjlighet till inkluderad hög ROX referensfärgämneskoncentration, låg ROX koncentration, fluorescein eller inget referensfärgämne. En mastermix optimerad för kapillärinstrument finns också tillgänglig.
  • Thermo Scientific ABsolute qPCR SYBR Gröna blandningar är optimerade för SYBR Grön kemi och innehåller alla komponenter som krävs för att utföra kvantitativ PCR, med undantag för mall och primers
  • 2X qPCR SYBR Green Mix innehåller optimala nivåer av aktivt SYBR Grönt färgar jag och Thermo-Start DNA-polymeras levereras i en patentskyddad reaktionsbuffert som möjliggör detektering av mål med lågt antal kopior
  • ABsolute qPCR SYBR Gröna blandningar finns tillgängliga med möjlighet till inkluderad hög ROX referensfärgämneskoncentration, låg ROX koncentration, fluorescein eller inget referensfärgämne
  • En mastermix optimerad för kapillärinstrument finns också tillgänglig
Höjdpunkter
  • Hög känslighet& Specificitet– Masterblandningarna innehåller vårt patenterade varmstartsenzym Thermo-Start DNA-polymeras
  • Optimerad buffert innehållande SYBR Grön I
  • Reproducerbarhet – Alla masterblandningar genomgår omfattande kvalitetskontroll för att säkerställa konsistens från batch till batch
  • Förvara vid -20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring Innehåller:
• 16 x 1,25 ml ABsolute QPCR SYBR Grön mix (2X)
• 100μ L MgCl2 (1M)
Räcker för 400 x 25μ L reaktioner.
Förvara vid -20 °C
Detektionsmetod SYBR
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Polymeras Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) BioRad CFX96™, MJ Chromo4 , MJ Opticon , Eppendorf MasterCycler RealPlex, Bio-Rad CFX384 Touch™ , Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler , Corbett RotorGene
Produktlinje ABsolute
Produkttyp Realtids-PCR SYBR mastermix
Kvantitet 1 600 reaktioner
Tillräckligt för 1600 reaktioner av 25μ L vardera
För användning med (applikation) Genuttryck
Kompatibilitet qPCR-cykler
Antal reaktioner 1 600 reaktioner
Provtyp DNA, dsDNA
Volym 16 x 1.25 mL