Läs mer
Thermo Scientific™ ABsolute QPCR-blandning, SYBR Grön, ROX
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
2X qPCR SYBR Green Mix innehåller optimala nivåer av aktivt SYBR Grönt färgar jag och Thermo-Start DNA-polymeras levereras i en patentskyddad reaktionsbuffert som möjliggör detektering av mål med lågt antal kopior.
ABsolute qPCR SYBR Gröna blandningar finns tillgängliga med möjlighet till inkluderad hög ROX referensfärgämneskoncentration, låg ROX koncentration, fluorescein eller inget referensfärgämne. En mastermix optimerad för kapillärinstrument finns också tillgänglig.
- Hög känslighet& Specificitet - Masterblandningarna innehåller det patenterade varmstartsenzymet Thermo-Start DNA-polymeras
- Optimerad buffert innehållande SYBR Grön
- Reproducerbarhet - Alla masterblandningar genomgår omfattande kvalitetskontroll för att säkerställa konsistens från batch till batch
- Brett dynamiskt omfång
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2X |
| Innehåll och lagring | Innehåller: • 16 x 1,25 ml ABsolute QPCR SYBR Grön ROX Blanda (2X) • 100μ L MgCl2 (1M) Räcker för 1600 x 25μ L reaktioner. Förvara vid -20 °C |
| Detektionsmetod | SYBR |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| PCR-metod | qPCR |
| Polymeras | Taq DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Standard |
| För användning med (utrustning) | 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System |
| Produktlinje | ABsolute |
| Produkttyp | Realtids-PCR SYBR mastermix |
| Visa mer |