Läs mer
Thermo Scientific™ ABsolute QPCR-blandning, SYBR Grön, ROX
Produktkod. 11872043 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Antal reaktioner:
1 600 reaktioner
400 reaktioner
Förpackningsstorlek:
400 reaktioner
Varje
Produktkod. 11872043
Brand: Thermo Scientific™ AB1163A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Optimerad för SYBR Grön kemi och innehåller alla komponenter som är nödvändiga för att utföra kvantitativ PCR, med undantag för mall och primers.
2X qPCR SYBR Green Mix innehåller optimala nivåer av aktivt SYBR Grönt färgar jag och Thermo-Start DNA-polymeras levereras i en patentskyddad reaktionsbuffert som möjliggör detektering av mål med lågt antal kopior.
ABsolute qPCR SYBR Gröna blandningar finns tillgängliga med möjlighet till inkluderad hög ROX referensfärgämneskoncentration, låg ROX koncentration, fluorescein eller inget referensfärgämne. En mastermix optimerad för kapillärinstrument finns också tillgänglig.
  • Hög känslighet& Specificitet - Masterblandningarna innehåller det patenterade varmstartsenzymet Thermo-Start DNA-polymeras
  • Optimerad buffert innehållande SYBR Grön
  • Reproducerbarhet - Alla masterblandningar genomgår omfattande kvalitetskontroll för att säkerställa konsistens från batch till batch
  • Brett dynamiskt omfång
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring Innehåller:
• 1 x 5 ml ABsolute QPCR SYBR Grön ROX Blanda (2X)
• 100μ L MgCl2 (1M)
Räcker för 400 x 25μ L reaktioner.
Förvara vid -20 °C
Detektionsmetod SYBR
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Polymeras Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System
Produktlinje ABsolute
Produkttyp Realtids-PCR SYBR mastermix
Kvantitet 400 reaktioner
Tillräckligt för 400 reaktioner av 25μ L vardera
För användning med (applikation) Genuttryck, Genotypsbestämning, siRNA-validering
Kompatibilitet qPCR-cykler
Antal reaktioner 400 reaktioner
Provtyp DNA, dsDNA
Volym 5 mL