Läs mer
Thermo Scientific™ ABsolute™ qPCR-blandningar
Produktkod. 11817682
Change view
Kvantitet:
1 x 5 ml flaskor; 400 x 25 μL rxns
Förpackningsstorlek:
400 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11817682 1 x 5 ml flaskor; 400 x 25 μL rxns 400 reaktioner
1 options
Produktkod. 11817682 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB1133A
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
  • Absolut qPCR-blandning (nr ROX ) innehåller 2X Master Mix och inget passivt referensfärgämne
  • Absolut qPCR ROX (500nm) Mix innehåller 2X Master Mix kompletterat med hög ROX koncentration
  • Absolut qPCR Låg ROX Mix innehåller 2X Master Mix kompletterat med låg ROX koncentration
  • Absolute qPCR Capillary Mix innehåller 2X Master Mix optimerad för kapillärinstrument
ABsolute qPCR-blandningar är optimerade för användning med hybridiseringsprober.
ABsolute qPCR-blandningar är optimerade för användning med hybridiseringsprober och innehåller alla komponenter som är nödvändiga för att utföra kvantitativ PCR, med undantag för mall och primrar/prober. 2X mastermixen innehåller en patenterad reaktionsbuffert som ger hög känslighet, specificitet och reproducerbarhet. ABsolute qPCR-blandningar finns tillgängliga med alternativet inkluderad hög ROX referensfärgämneskoncentration, låg ROX koncentration, och med nr ROX referensfärgämne. Det finns också en mastermixversion optimerad för kapillärinstrument.
Thermo Scientific ABsolute qPCR-blandningar är optimerade för användning med hybridiseringsprober och innehåller alla komponenter som är nödvändiga för att utföra kvantitativ PCR, med undantag för mall och primrar/prober. 2X mastermixen innehåller en patenterad reaktionsbuffert som ger hög känslighet, specificitet och reproducerbarhet. ABsolute qPCR-blandningar finns tillgängliga med alternativet inkluderad hög ROX referensfärgämneskoncentration, låg ROX koncentration, och med nr ROX referensfärgämne. Det finns också en mastermixversion optimerad för kapillärinstrument.
Höjdpunkter
•Hög känslighet& specificitet - Masterblandningarna innehåller vårt patenterade varmstartsenzym Thermo-Start DNA-
•polymerasreproducerbarhet - Alla blandningar genomgår omfattande kvalitetskontroll för att säkerställa konsistens från batch till batch
•Optimerad buffert - För maximal prestanda i multiplexreaktioner
Ansökningar
• Analys av genuttryck
• siRNA-validering
• Genotypning
Inkluderar
• Absolut qPCR-blandning (nr ROX ) innehåller 2X Master Mix och inget passivt referensfärgämne
• Absolut qPCR ROX (500 nm) Mix innehåller 2X Master Mix kompletterat med hög ROX koncentration
• Absolut qPCR Låg ROX Mix innehåller 2X Master Mix kompletterat med låg ROX koncentration
• Absolute qPCR Capillary Mix innehåller 2X Master Mix optimerad för kapillärinstrument
Farligt: Nej
> Förvaringsskick:-°20
>C Förvaringsanmärkningar: Observera att ROX färgämnet är ljuskänsligt; exponeringen bör minimeras.
Genuttrycksanalys, siRNA-validering och genotypning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 x 5 ml flaskor; 400 x 25 μL rxns
Köp av denna produkt inkluderar en immunitet från stämning enligt patent som specificeras i produktbilagan för att endast använda det köpta beloppet för köparens egen interna forskning. Inga andra patenträttigheter förmedlas uttryckligen, underförstått eller genom estoppel. Ytterligare information om inköp av licenser kan erhållas genom att kontakta Licensdirektören, Applied Biosystems , 850 Lincoln Center Drive, Foster City, Kalifornien 94404, USA .