Läs mer
R&D Systems™ Absolute Rainbow Cell Count Particle Set
Produktkod. 18081936 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
3 ml
Produktkod. Kvantitet
18081936 3 ml
1 options
Produktkod. 18081936 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer NBP300495
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3960.12 SEK
    3176.25 SEK / 3ml
    Save 783.87 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. The Absolute Rainbow Cell Count Particles are designed as reference particles with a known number of particles per mL for counting the absolute cell number in flow cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formatera 0.016 M PBS (pH 7.4), 0.2% BSA
Konserveringsmedel 0.2% Sodium Azide
Kvantitet 3 ml
För användning med (applikation) Flow Cytometry
Produktlinje Novus