Läs mer
Endosialin/CD248/TEM1 Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Produktkod. 18389132 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18389132 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18389132 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP299057AF594
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4235.00 SEK
    4002.60 SEK / 0.1ml
    Save 232.40 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rabbit Polyclonal Antibody
Endosialin/CD248/TEM1 Polyclonal specifically detects Endosialin/CD248/TEM1 in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Endosialin/CD248/TEM1
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Alexa Fluor 594
Utspädning Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias 2610111G01Rik, CD164 sialomucin-like 1, CD164L1, CD248 antigen, CD248 antigen, endosialin, CD248 molecule, endosialin, endosialin, MGC119479, TEM1MGC119478, Tumor endothelial marker 1
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of mouse Endosialin/CD248/TEM1.
Reningsmetod Antigen Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 57124
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG