Läs mer
HALYARD™ Absorberande brickliner
Produktkod. 30274713 Handla allt Halyard Produkter
Change view
Mått (L x B):
51 x 64 cm
Produktkod. Mått (L x B)
30274713 51 x 64 cm
1 options
Produktkod. 30274713 Leverantör HALYARD™ Leverantörsnummer 48139
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Absorberande brickfoderskydd kuddar föremål under sterilisering, eller kan användas som en allmän handduk.
  • HALYARD™ Absorberande brickfoderblad är designade för att användas både inuti brickor bredvid ömtåliga instrument och under brickor för att absorbera kondens, och hjälper till att skydda steriliseringsfolie mot vassa brickhörn och kanter.
  • Mått 51 x 64 cm
  • Låglinning, tillverkad av cellulosa och polyester, 60 g/m²
  • Naturgummilatex och DEHP-fritt
  • Icke-steril; kompatibel med förvakuum-ångsterilisering och etylenoxidsterilisering
  • CE markeras enligt Medical Device Regulation (EU) 2017/745, klass I
  • Låda med 8 säckar x 50 bitar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Medicintekniska förordningen (EU) 2017/745, klass I
Färg Vitt
Material Cellulosa/polyester
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Temperaturområde (metriskt) 132 °C
Mått (L x B) 51 x 64 cm
Produkttyp Brickliner