Läs mer
ABT-046, MedChemExpress
Produktkod. 16498947
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16498947 5 mg 5mg
16456666 100 mg -
16442477 50 mg 50mg
16406368 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16498947 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15197
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress ABT-046 is a potent, selective, and orally efficacious acyl CoA:diacylglycerol acyltransferase 1 (DGAT-1) inhibitor (IC50= 8 nM).
ABT-046 is a potent, selective, and orally efficacious acyl CoA:diacylglycerol acyltransferase 1 (DGAT-1) inhibitor (IC50= 8 nM).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ABT-046
CAS 1031336-60-3
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H22N4O2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 66.67 mg/mL (190.26 mM; Need ultrasonic)
LEDER NC1=C(C2=CC=C([C@H]3CC[C@H](CC(O)=O)CC3)C=C2)C=NC4=CC=NN41
Molekylvikt (g/mol) 350.41
Formel vikt 350.41
Procent renhet 98.13%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation