Läs mer
ABT-072, MedChemExpress
Produktkod. 16456197
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
1mg
20mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16456197 5 mg -
16440456 20 mg 20mg
16413478 10 mg 10mg
16410829 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16456197 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101634
MedChemExpress ABT-072 is an orally active and potent non-nucleoside HCV NS5B polymerase inhibitor (HCV GT1a EC50=1 nM; HCV GT1b EC50=0.3 nM).
ABT-072 is an orally active and potent non-nucleoside HCV NS5B polymerase inhibitor (HCV GT1a EC50=1 nM
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ABT-072
CAS 1132936-00-5
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H27N3O5S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 80 mg/mL (170.38 mM; Need ultrasonic)
LEDER CS(=O)(NC1=CC=C(/C=C/C2=CC(N(C(N3)=O)C=CC3=O)=CC(C(C)(C)C)=C2OC)C=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 469.55
Formel vikt 469.55
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus