missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
ABT 199 (>99%)(Venetoclax), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Venetoclax |
| Kvantitet | 100 mg |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Formel vikt | 867.3181 |
| Renhet | >95% (HPLC) |
| Molekylvikt (g/mol) | 868.44 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?