Läs mer
ABT-239, MedChemExpress
Beskrivning
ABT-239 is a novel, highly efficacious, non-imidazole class of H3R antagonist and a transient receptor potential vanilloid type 1 (TRPV1) antagonist.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ABT-239 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 460746-46-7 |
| Färg | Earth Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H22N2O |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (302.65 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | C[C@H]1N(CCC2=CC3=C(C=CC(C4=CC=C(C#N)C=C4)=C3)O2)CCC1 |
| Visa mer |