Läs mer
ABT 263-d8, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ABT 263-d8 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C47H55ClF3N5O6S3/c1-46(2)20-18-42(34-8-12-37(48)13-9-34)36(31-46)32-55-22-24-56(25-23-55)39-14-10-35(11-15-39)45(57)53-65(60,61)41-16-17-43(44(30-41)64(58,59)47(49,50)51)52-38(19-21-54-26-28-62-29-27-54)33-63-40-6-4-3-5-7-40/h3-17,30,38,52H,18-29,31-33H2,1-2H3,(H,53,57)/t38-/m1/s1/i26D2,27D2,28D2,29D2 |