Läs mer
ABT-639, MedChemExpress
Produktkod. 16471849
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16471849 1 mg 1mg
16470328 5 mg -
16437868 10 mg -
16413817 50 mg -
16407686 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16471849 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19721
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress ABT-639 is a novel, peripherally acting, selective T-type Ca2+ channel blocker.
ABT-639 is a novel, peripherally acting, selective T-type Ca2+ channel blocker.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ABT-639
CAS 1235560-28-7
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H20ClF2N3O3S
Kvantitet 1 mg
Löslighetsinformation DMSO : 10 mg/mL (21.93 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=S(C1=CC(C(N2C[C@](CCC3)([H])N3CC2)=O)=C(Cl)C=C1F)(NC4=CC=CC=C4F)=O
Molekylvikt (g/mol) 455.91
Formel vikt 455.91
Procent renhet 98.86%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation