Läs mer
ABT-702 dihydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16483798
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16483798 10 mg
16480177 50 mg
16446527 5 mg
16434856 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16483798 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY103161
MedChemExpress ABT-702 dihydrochloride is a potent adenosine kinase (AK) inhibitor (IC50=1.7 nM).
ABT-702 dihydrochloride is a potent adenosine kinase (AK) inhibitor (IC50=1.7 nM).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ABT-702 dihydrochloride
CAS 1188890-28-9
Färg Orange
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H21BrCl2N6O
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 33.33 mg/mL (62.15 mM)
LEDER NC1=C(C(C2=CC=CC(Br)=C2)=CC(C3=CC=C(N4CCOCC4)N=C3)=N5)C5=NC=N1.[H]Cl.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 536.25
Formel vikt 536.25
Procent renhet 96.36%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation