Läs mer
ABT 737, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ABT 737 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C42H45ClN6O5S2/c1-46(2)23-22-35(30-55-37-9-4-3-5-10-37)44-40-21-20-38(28-41(40)49(51)52)56(53,54)45-42(50)32-14-18-36(19-15-32)48-26-24-47(25-27-48)29-33-8-6-7-11-39(33)31-12-16-34(43)17-13-31/h3-21,28,35,44H,22-27,29-30H2,1-2H3,(H,45,50)/t35-/m1/s1 |
| Formel vikt | 812.2581 |