Läs mer
ABT-751, MedChemExpress
Beskrivning
ABT-751(E 7010) is a novel bioavailable tubulin-binding and antimitotic sulfonamide agent with IC50 of about 1.5 and 3.4 μM in neuroblastoma and non-neuroblastoma cell lines, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ABT-751 |
| CAS | 141430-65-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H17N3O4S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | E7010 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 48 mg/mL (129.24 mM) |
| LEDER | COC1=CC=C(C=C1)S(=O)(NC2=C(N=CC=C2)NC3=CC=C(C=C3)O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 371.41 |
| Visa mer |