Läs mer
MedChemExpress ABTS diammonium salt
Produktkod. 16421569
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16421569 1 g 1g
1 options
Produktkod. 16421569 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY15902
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress ABTS diammonium salt is a substrate for horseradish peroxidase (HRP) conjugate.
Specifikationer
CAS 30931-67-0
Löslighet H2O : ≥ 50 mg/mL (91.13 mM) ∣DMSO : 20.83 mg/mL (37.96 mM∣Need ultrasonic)
Synonym AzBTS-(NH4)2
Innehåll och lagring 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Kvantitet 1 g
Molekylvikt (g/mol) 548.68 g/mol
Produkttyp Dye Reagents
Renhet eller kvalitetsklass 98.44%