Läs mer
Invitrogen™ ABTS ELISA Buffertsats, PeproTech®
Produktkod. 17812035
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Produktkod. Kvantitet
17812035 1 Kit
1 options
Produktkod. 17812035 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 900K00
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Add to basket
Detta kit innehåller nyckelkomponenterna som krävs för analysen av 10 Sandwich ELISA tallrikar. Den har tagits fram speciellt för att användas tillsammans med PeproTechs standard ELISA Utvecklingssatser.
  • Innehåller de nyckelkomponenter som krävs för analys av tio sandwich ELISA tallrikar
  • Speciellt framtagen för att användas tillsammans med PeproTech-standarden ELISA utvecklingssatser
Inkluderade lösningar och material:
  • PBS
  • Tvättbuffert
  • Blockerande buffert
  • Spädningsmedel
  • ABTS flytande substrat
  • ELISA mikroplattor
  • Tätningsfilm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp ELISA Buffert
Kvantitet 1 Kit
Detektionsmetod Kolorimetrisk
För användning med (applikation) ELISA
Produktlinje PeproTech
Typ av substrat ABTS, HRP