Läs mer
ABX-1431, MedChemExpress
Beskrivning
ABX-1431 is a highly potent, selective, and orally available, CNS-penetrant monoacylglycerol lipase (MAGL) inhibitor with an IC50 of 14 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ABX-1431 |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 1446817-84-0 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 25 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H22F9N3O2 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (246.36 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N1CCN(CC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2N3CCCC3)CC1)OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| Visa mer |