Läs mer
Karl Hecht™ AC-15 blodkroppsräknare
Produktkod. 10368861
Change view
Kvantitet:
Varje
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10368861 Varje Varje
1 options
Produktkod. 10368861 Leverantör Karl Hecht™ Leverantörsnummer 40345015
Beräknad leverans: 08-12-2026
En elektronisk räknare och lagringsenhet för mikroskopisk analys av differentiellt blodtal.
  • För manuell differentialräkning
  • Mikroskopisk bild kan övervakas kontinuerligt medan de resulterande siffrorna registreras ''blindt''
  • 10 kontrollnycklar, 15 minnesknappar med LED-display
  • Fyra definierade program och ett gratis räkneprogram: LEUKO, MYELO, RETI, RBC, FREE
  • Resultat i absoluta värden och procent
  • Med kabel, säkerhetskontakt och bruksanvisning
Specifikationer
Produkttyp Blodkroppsräknare
Beskrivning 230 V, 50 Hz
Minne 15 minnesknappar
Kvantitet Varje
För användning med (applikation) Mikroskopisk analys av differentiellt blodtal
Inkluderar Kabel, säkerhetskontakt, instruktioner