Läs mer
Cytiva AC 16 Flödesadapter
Produktkod. 10201160 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
1 förpackning
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10201160 1 förpackning Varje
1 options
Produktkod. 10201160 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 19510901
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppgradera C-kolonner med fast volym genom att lägga till flödesadaptrar (som håller bäddhöjden konstant och skyddar mot olösliga partiklar) och en termostatisk mantel. Cytiva AC 16 flödesadaptrar finns i olika storlekar för olika pelardiametrar.
  • Tre justerbara flödesadaptrar finns tillgängliga för C-kolonnserien (AC 10, AC 16, och AC 26),
  • Möjliggör optimala sänghöjder för varje applikation, liksom termostatiska jackor för exakt temperaturkontroll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Fluorgummi, Flurokolgummi (FPM), polyamid, polyeten, polypropen, rostfritt stål
Typ AC 16 Flödesadapter
Kvantitet 1 förpackning