missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ AC 1903

Beskrivning
AC 1903 is a selective TRPC5 blocker (IC50 = 13.6 μM). Also displays weak inhibition at TRPC4 (IC50 >100 μM) but not TRPC6. Exhibits no effect against a standard panel of profiling kinases. Blocks TRPC5 channel activity in glomeruli of proteinuric rats. Suppresses severe proteinuria and prevents podocyte loss in a transgenic rat model of focal segmental glomerulosclerosis (FSGS).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Furanylmethyl)-1-(phenylmethyl)-1H-benzimidazol-2-amine |
| CAS | 831234-13-0 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Molekylformel | C19H17N3O |
| Formel vikt | 303.36 |
| Renhet | 98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?