Läs mer
Tocris Bioscience™ AC 261066
Beskrivning
Potent RARβ2 agonist (pEC50 = 8.1). Selective over RARβ1, RARα and RARγ (pEC50 values are 6.4, 6.2 and 6.3 respectively). More potent and orally available than AC 55649 (Cat. No. 2436).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AC 261066 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 353.41 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 353.408 |