missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ AC 265347

Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Beskrivning
AC 265347 is a CaSR biased allosteric modulator (pEC50 = 7.8-8.1). Calcimimetic. Displays ability to bias signalling towards the accumulation of pERK1/2 and IP1. Reduces parathyroid hormone (PTH) levels in rat serum without inducing the release of calcitonin. Exhibits no significant activation of human GABAB or type I PTH receptors. Orally active.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | α-(2,4-Dimethylphenyl)-α-methyl-2-benzothiazolemethanol |
| CAS | 1253901-26-6 |
| Analysprocentintervall | >99% |
| Kvantitet | 50 mg |
| Molekylformel | C17H17NOS |
| Formel vikt | Observed MW: 283.39 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering