Läs mer
AC-55541, MedChemExpress
Produktkod. 16496038
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
16496038 10 mg
16458647 5 mg
16402187 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16496038 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14350
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress AC-55541 is a highly selective protease-activated receptor 2 (PAR2) agonist (pEC50=6.7), displays no activity at other PAR subtypes or at over 30 other receptors involved in nociception and inflammation. AC-55541 has pEC50 values of 5.9 and 6.6 in PI hydrolysis assays and Ca2+ mobilization assays and exhibits pronociceptive activity in vivo.
AC-55541 is a highly selective protease-activated receptor 2 (PAR2) agonist (pEC50=6.7), displays no activity at other PAR subtypes or at over 30 other receptors involved in nociception and inflammation. AC-55541 has pEC50 values of 5.9 and 6.6 in PI hydrolysis assays and Ca2+ mobilization assays and exhibits pronociceptive activity in vivo.
Spezifikation
Kemiskt namn eller material AC-55541
CAS 916170-19-9
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H20BrN5O3
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 51 mg/mL (98.39 mM)
LEDER O=C(NC(C(C1=CC=CC=C12)=NNC2=O)C(N/N=C(C)/C3=CC=CC(Br)=C3)=O)C4=CC=CC=C4
Molekylvikt (g/mol) 518.36
Formel vikt 518.36
Procent renhet 99.19%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.