Läs mer
AC-55649, MedChemExpress
Beskrivning
AC-55649 is a potent, highly isoform-selective agonist of human RARβ2 receptor, with a pEC50 of 6.9.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AC-55649 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 59662-49-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H26O2 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (322.13 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=CC=C(C2=CC=C(CCCCCCCC)C=C2)C=C1)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 310.43 |
| Visa mer |