Läs mer
Brady™ AC Adapter UK 240V
Produktkod. 12892639 Handla allt Brady Produkter
Change view
Spänning:
240 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
12892639 240 V Varje
1 options
Produktkod. 12892639 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 110417
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    789.00 SEK
    668.14 SEK / Paket med 1
    Save 120.86 SEK
    15% Av
I lager
För användning med labbskrivare.
  • Konfigurerad till UK 240V
Specifikationer
Produkttyp AC Adapter
För användning med (utrustning) Lab skrivare
Beskrivning Konfigurerad för UK 240V
Spänning 240 V
Alternativt artikelnummer BMP21-AC UK