Läs mer
Ac-CoA Synthase Inhibitor1, MedChemExpress
Beskrivning
Ac-CoA Synthase Inhibitor1 is a potent, reversible acetate-dependent acetyl-CoA synthetase 2 (ACSS2) inhibitor with an IC50 of 0.6 μM. Ac-CoA Synthase Inhibitor1 inhibits the respiratory syncytial virus (RSV).
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Ac-CoA Synthase Inhibitor1 |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 508186-14-9 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 25 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H18N4O2S2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Löslighetsinformation | DMSO : 31.25 mg/mL (76.12 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NCCOC)NC1=CC=C2N=C(C3=CC=CS3)C(C4=CC=CS4)=NC2=C1 |
| Show More |