Läs mer
Ac-D-Trp-OH, 99%, BLD Pharm™
Produktkod. 30948028
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1g
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30948028 10 g 10g
30941143 100 g 100g
30942008 1 g 1g
30934976 5 g 5g
30936630 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30948028 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD10585310g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifications
Kemiskt namn eller material Ac-D-Trp-OH
CAS 2280-01-5
Molekylformel C13H14N2O3
MDL-nummer MFCD00065021
Kvantitet 10 g
LEDER O=C(O)[C@H](NC(C)=O)CC1=CNC2=C1C=CC=C2
Molekylvikt (g/mol) 246.26
Procent renhet 99%