Läs mer
Thermo Scientific™ TheraPure™ Ac-dC Phosphoramidite , 28-400 finish flaska
Produktkod. 17937142 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
17937142 10 g
1 options
Produktkod. 17937142 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 27202714
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ac-dC CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden deoxycytidin (dC) med acetyl (Ac) basskydd, för användning i oligonukleotidsyntes.
Ac-dC CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden deoxycytidin (dC) med acetyl (Ac) basskydd, för användning i oligonukleotidsyntes. DNA-fosforamiditer är byggstenarna för syntes av DNA eller DNA-innehållande oligonukleotider. Varje bas har unika skyddsgrupper utformade specifikt för att skydda DNA:t under den kemiska syntesprocessen och producera den högsta mängden fullängdsprodukt. Alternativa skyddsgrupper på dC (acetyl) och dG (DMF) möjliggör en snabbare avskyddning av oligonukleotiden. Genom att använda Ac-dC-, Bz-dA- och DMF-dG-monomerer kan snabb klyvning och avskyddning åstadkommas med en 1:1-blandning av vattenhaltig ammoniumhydroxid och vattenhaltig metylamin (eller AMA) på 10 minuter. Denna produkt levereras i en 250 ml bärnstensfärgad flaska med en 28-400 Finish-halsstil, som är kompatibel med de flesta MerMade Systems av oligonukleotidsynthesizers.
Drag:
Fullständigt kemiskt namn: 5'-O-(4,4'-dimetoxitrityl)-N4-acetyl-2'-deoxicytidin-3'-O-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)-fosforamidit
Molekylformel: C 41 H 50 N 5 O 8 P
Bas: dC
Basskydd: Ac
Formelvikt: 771,8 g/mol
CAS-nummer: 154110-40-4
HPLC-renhet:≥ 99%; M-11 Orenhet≤ 0,01%; Ingen enskild orenhet> 0,5 %
31P NMR Renhet: ≥99%; Summan av icke-primära toppar vid 140-152 ppm:≤ 0,3 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) MerMade synthesizers
Produkttyp Ac-dC CEP
Innehåll och lagring Förvara i frysen (vid eller under -20 °C).
Nukleosid typ Deoxycytidin (dC)
Reagensfunktioner Snabb avskyddning
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet 99%
Kvantitet 10 g
Reagenstyp Phosphoramidite
Kvalitet TheraPure™
Nukleinsyratyp DNA
Produktlinje TheraPure
Form Pulver