Läs mer
MedChemExpress Ac-DEVD-AFC
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 201608-14-2 |
| Löslighet | DMSO : ≥ 50 mg/mL (68.53 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Innehåll och lagring | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Kvantitet | 1 mg |
| Molekylvikt (g/mol) | 729.61 g/mol |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Renhet eller kvalitetsklass | 99.15% |
| Frakt skick | Room temperature |