Läs mer
MedChemExpress Ac-DEVD-AMC
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 169332-61-0 |
| Löslighet | H2O : 0.67 mg/mL (0.99 mM∣Need ultrasonic) |
| Innehåll och lagring | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Kvantitet | 1 mg |
| Molekylvikt (g/mol) | 675.64 g/mol |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Renhet eller kvalitetsklass | 99.45% |
| Frakt skick | Room temperature |