Läs mer
MedChemExpress Ac-DEVD-pNA
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.89% |
| CAS | 189950-66-1 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvikt (g/mol) | 638.58 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Kvantitet | 25 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 110 mg/mL (172.26 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.05 mM∣Need ultrasonic) |