Läs mer
Ac-Glu-OMe, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ac-Glu-OMe |
| CAS | 17015-15-5 |
| Molekylformel | C8H13NO5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| LEDER | COC(=O)[C@H](CCC(=O)O)NC(=O)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.19 |
| Formel vikt | 203.0794 |