Läs mer
Ac-Gly-BoroPro, MedChemExpress
Beskrivning
Ac-Gly-BoroPro is a selective FAP inhibitor with a Ki of 23 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ac-Gly-BoroPro |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 886992-99-0 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 1 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C8H15BN2O4 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (233.61 mM) |
| LEDER | O=C(N1[C@@H](B(O)O)CCC1)CNC(C)=O |
| Visa mer |