Läs mer
Ac-L-Gln-OH, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 30945259
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
10 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
100mg
10g
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30945259 25 g 25g
30936943 100 g 100g
30941558 100 mg 100mg
30934854 10 g 10g
30944166 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30945259 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD14302725g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ac-L-Gln-OH
CAS 2490-97-3
Molekylformel C7H12N2O4
MDL-nummer MFCD00038159
Kvantitet 25 g
LEDER O=C(O)[C@@H](NC(C)=O)CCC(N)=O
Molekylvikt (g/mol) 188.18
Procent renhet 97%