Learn More
Ac-L-Gln-OH, 97%, BLD Pharm™
Product Code. 30945259
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
10 g
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
100mg
10g
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30945259 25 g 25g
30936943 100 g 100g
30941558 100 mg 100mg
30934854 10 g 10g
30944166 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 30945259 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD14302725g
 Restricted Item
Beräknad leverans: 27-11-2026
Spezifikation
CAS 2490-97-3
Molecular Formula C7H12N2O4
MDL Number MFCD00038159
Quantity 25 g
SMILES O=C(O)[C@@H](NC(C)=O)CCC(N)=O
Molecular Weight (g/mol) 188.18
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Ac-L-Gln-OH
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.