missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Ac-Leu-Arg-AMC

Produktkod. 16492088
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16492088 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16492088 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP1448

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Ac-Leu-Arg-AMC is a fluorogenic peptide substrate.

Specifikationer

CAS 929621-79-4
Löslighet DMSO : 300 mg/mL (616.57 mM∣Need ultrasonic and warming)
Innehåll och lagring Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Kvantitet 5 mg
Molekylvikt (g/mol) 486.56 g/mol
Produkttyp Dye Reagents
Renhet eller kvalitetsklass 99.28%
Frakt skick Room temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.