Läs mer
MedChemExpress Ac-Leu-Arg-AMC
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 929621-79-4 |
| Löslighet | DMSO : 300 mg/mL (616.57 mM∣Need ultrasonic and warming) |
| Innehåll och lagring | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Kvantitet | 1 mg |
| Molekylvikt (g/mol) | 486.56 g/mol |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Renhet eller kvalitetsklass | 99.28% |
| Frakt skick | Room temperature |