missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ac-lys(ac)-OH, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ac-lys(ac)-OH |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18N2O4/c1-7(13)11-6-4-3-5-9(10(15)16)12-8(2)14/h9H,3-6H2,1-2H3,(H,11,13)(H,12,14)(H,15,16)/t9-/m0/s1 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 230.13 |
| Frakt skick | Room Temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?