Läs mer
Thermo Scientific™ TheraPure™ Ac-rC Phosphoramidite , 20-400 finish flaska
Produktkod. 17954332 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
17954332 1 g
1 options
Produktkod. 17954332 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 27180510
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Ac-rC CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden cytidin (C) med acetyl (Ac) basskydd, för användning i oligonukleotidsyntes.
Ac-rC CEP är en fosforamidit som innehåller 5' DMT och nukleosiden cytidin (C) med acetyl (Ac) basskydd, för användning vid oligonukleotidsyntes. RNA-fosforamiditer innehåller en 2'-OH skyddsgrupp, tBDMS (tert-butyldimetylsilyl). Varje bas har unika skyddsgrupper som är särskilt utformade för att skydda RNA:t under den kemiska syntesprocessen och producera den högsta mängden fulllängdsprodukt. Alternativa basskyddsalternativ finns också tillgängliga för att möjliggöra snabbare avskydd och längre oligonukleotidsyntes. Varumärket TheraPure anger vår högsta nivå av fosforamiditrenhet, utvecklat med största strikta högupplöst analys och noggrant kontrollerade föroreningsprofiler och därmed idealiskt för alla terapeutiska tillämpningar. Denna produkt levereras i en 30 ml bärnstensflaska med en 20-400 Finish halstyp, vilket är kompatibelt med de flesta Expedite Systems av oligonukleotidsynteserare.
Funktioner:
  • HPLC-renhet: ≥99 %
  • M-11-förorening: ≤0,01 %
  • 31P NMR-renhet: ≥99 %
  • Summan av icke-primära toppar i intervallet 140–152 ppm: ≤0,5 %
  • Ingen enskild PIII-förorening >0,3 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
31P NMR renhet ≥99 %
Formatera Amber flaska (20-400 finish hals stil)
För användning med (utrustning) Expedite Synthesizers
Beskrivning Bas: rC
Basskydd: Ac
Molekylvikt (g/mol) 902,1 g/mol
Produkttyp Ac-rC CEP
Innehåll och lagring Förvara i frysen (vid eller under -20 °C).
Nukleosid typ Cytidin (C)
Reagensfunktioner Snabb avskyddning
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet ≥99 % (HPLC)
Kvantitet 1 g
Reagenstyp Phosphoramidite
Kvalitet TheraPure™
Nukleinsyratyp RNA
Produktlinje TheraPure
För användning med (applikation) Oligonukleotidsyntes
Form Pulver
Kemiskt namn eller material 5'-O-(4,4'-dimetoxitrityl)-N4-acetyl-2'-O-[(tert-butyl)dimetylsilyl]-cytidin-3'-O-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
Molekylformel C47H64N5O9Psi​​​
CAS 121058-88-6