Läs mer
Thermo Scientific™ TheraPure™ Ac-rC Phosphoramidite , 28-400 finish flaska
Produktkod. 17947182 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 g
Produktkod. Kvantitet
17947182 2 g
1 options
Produktkod. 17947182 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 27180513
 Begränsad artikel
I lager
Ac-rC CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden cytidin (C) med acetyl (Ac) basskydd, för användning i oligonukleotidsyntes. RNA-fosforamiditer innehåller en 2'-OH-skyddsgrupp, tBDMS (tert-butyldimetylsilyl).
Ac-rC CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden cytidin (C) med acetyl (Ac) basskydd, för användning i oligonukleotidsyntes. RNA-fosforamiditer innehåller en 2'-OH-skyddsgrupp, tBDMS (tert-butyldimetylsilyl). Varje bas har unika skyddsgrupper utformade specifikt för att skydda RNA:t under den kemiska syntesprocessen och producera den högsta mängden fullängdsprodukt. Alternativa basskyddsalternativ finns också tillgängliga för att möjliggöra snabbare avskyddning och längre oligonukleotidsyntes. De TheraPure varumärke betecknar vår högsta nivå av fosforamiditrenhet, utvecklad med den största stringens av högupplösta analyser och noggrant kontrollerade föroreningsprofiler och därför idealisk för alla terapeutiska tillämpningar. Denna produkt levereras i en 30 ml bärnstensfärgad flaska med en 28-400 Finish-halsstil, som är kompatibel med de flesta MerMade Systems av oligonukleotidsynthesizers.
Drag:
•Fullständigt kemiskt namn: 5'-O-(4,4'-dimetoxitrityl)-N4-acetyl-2'-O-[(tert-butyl)dimetylsilyl]-cytidin-3'-O-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
• Molekylformel: C 47 H 64 N 5 O 9 PSi
•Bas: rC
•Basskydd: Ac
•Formelvikt: 902,1 g/mol
• CAS-nummer: 121058-88-6
•HPLC-renhet:≥ 99%; M-11 Orenhet: ≤0,01 %
•31P NMR Renhet: ≥99%; Summan av icke-primära toppar i intervallet 140-152 ppm:≤ 0,5%; Ingen enskild PIII-förorening> 0,3 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) MerMade synthesizers
Produkttyp Ac-rC CEP
Innehåll och lagring Förvara i frysen (vid eller under -20 °C).
Nukleosid typ Cytidin (C)
Reagensfunktioner Snabb avskyddning
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet 99%
Kvantitet 2 g
Reagenstyp Phosphoramidite
Kvalitet TheraPure™
Nukleinsyratyp RNA
Produktlinje TheraPure
Form Pulver