Beskrivning
RNA-fosforamiditer innehåller en 2'-OH-skyddsgrupp, tBDMS (tert-butyldimetylsilyl). Varje bas har unika skyddsgrupper utformade specifikt för att skydda RNA:t under den kemiska syntesprocessen och producera den högsta mängden fullängdsprodukt. Alternativa basskyddsalternativ finns också tillgängliga för att möjliggöra snabbare avskyddning och längre oligonukleotidsyntes. De TheraPure varumärke betecknar vår högsta nivå av fosforamiditrenhet, utvecklad med den största stringens av högupplösta analyser och noggrant kontrollerade föroreningsprofiler och därför idealisk för alla terapeutiska tillämpningar. Denna produkt levereras i en 250 ml ogenomskinlig flaska med en bred munhals, som är kompatibel med de flesta None (Bulk) av oligonukleotidsynthesizers.
Funktioner
- Fullständigt kemiskt namn —5'-O-(4,4'-Dimetoxitrityl)-N4-acetyl-2'-O-[(tert-butyl)dimetylsilyl]-cytidin-3'-O-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
- Molekylformel —C 47 H 64 N 5 O 9 PSi
- Bas —rC
- Basskydd —Ac
- Formelvikt —902,1 g/mol
- CAS-nummer —121058-88-6
- HPLC-renhet —≥99%; M-11 Orenhet:≤ 0,01 %
- 31P NMR Renhet —≥99%; Summan av icke-primära toppar i intervallet 140-152 ppm:≤ 0,5%; Ingen enskild PIII-förorening> 0,3 %
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Pulver |
| För användning med (utrustning) | Ingen (bulk) |
| Produkttyp | Ac-rC CEP |
| Innehåll och lagring | Förvara i frysen (vid eller under -20 °C). |
| Nukleosid typ | Cytidin (C) |
| Reagensfunktioner | Snabb avskyddning |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Renhet | 99% |
| Kvantitet | 50 g |
| Reagenstyp | Phosphoramidite |
| Visa mer |