Läs mer
Thermo Scientific™ AC150 Immersion Cirkulatorer
Produktkod. 11610831 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Modell:
AC150
AC150 med bro
Spänning:
230 V
Frekvens:
50 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Spänning Frekvens unitSize
11610831 AC150 230 V 50 Hz Varje
11620831 AC150 med bro 230 V 50 Hz Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11610831 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 1550001B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26845.00 SEK
    26442.12 SEK / Paket med 1
    Save 402.88 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
AC150 är idealisk när applikationer kräver högre pumpprestanda, rampprogrammering, applikationslarm och temperaturintervall från -50° till +150 °C.
Thermo Scientific™ AC150 är idealisk när applikationer kräver högre pumpprestanda, rampprogrammering, applikationslarm och temperaturintervall från 13° till 200 °C. Funktionerna inkluderar en förbättrad digital display och –lättanvända –pekplatta-inställningar, så att du enkelt kan justera temperaturen för att möta dina specifika applikationskrav.
  • Max. temperatur: 150 °C
  • Lågvätskenivålarm för säkerhetsklass III
  • Automatisk styrenhetsavstängning vid upptäckt av för hög temperatur, låg vätskenivå eller motoröverbelastning
  • USB kommunikationsport och alternativ för RS-232, RS-485, Ethernet/LAN, Analog I/O
  • Programmerbart applikationstemperaturlarm med användarvalt larm, go-safe-state eller avstängningsalternativ
  • Självjusterande PID-kontroller för optimerad temperaturkontroll
  • Fem programmerbara börvärdestemperaturer
  • RTA (Real Temperature Adjustment) för kalibrering
  • Internt eller externt temperaturkontrollläge (fjärrsensor, NAMUR-typ)
  • Pumphastighetsjustering till tre nivåer för turbulanskontroll
  • Kraftfull kraft- och sugpump för externa öppna och slutna applikationer
  • Tre språk (engelska, tyska, franska)
  • Ändra digital skärmupplösning mellan 0,1 och 0,01 och mellan° C—° F—° K
  • Akustiskt och optiskt larm
  • Funktion för automatisk omstart efter strömavbrott
Inkluderar: 8 mm och 12 mm slanghullingar med brygga (– 0026,– 0029,– Endast 0021), pumpplugg för extern cirkulation, 6 fot. nätsladd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning AC150; Max. Temp: 150°C; 230 V/50 Hz
Certifikat och efterlevnad CE-märkt, UL-listad, CSA, RoHS
Kommunikationer USB, RS232, RS485, Ethernet/LAN, Analog I/O
Flödeshastighet 20 l/min.
Temperaturområde 13 °C till 200 °C
Värmekapacitet 2 kW/1.2 kW
Max. Tryck 475 mbar/6,89 psi
Max. Sugning 330 mbar/4,85 psi
Modell AC150
Säkerhetsklass 3/FL
Temperaturstabilitet 0,01 °C
Mått (L x B x H) 7,8 x 6,4 x 14,6 tum. (19,9 x 16,5 x 37,2 cm)
Längd (engelska) 7,8 tum
Längd (metrisk) 19.9 cm
Bredd (engelska) 6,4 tum.
Bredd (metrisk) 16.5 cm
Höjd (engelska) 14,6 tum
Höjd (metrisk) 37.2 cm
Vikt (engelska) 9.25 lb.
Vikt (metrisk) 4.2 kg
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz