Läs mer
Thermo Scientific™ AC150 Immersion Cirkulatorer
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ AC150 är idealisk när applikationer kräver högre pumpprestanda, rampprogrammering, applikationslarm och temperaturintervall från 13° till 200 °C. Funktionerna inkluderar en förbättrad digital display och –lättanvända –pekplatta-inställningar, så att du enkelt kan justera temperaturen för att möta dina specifika applikationskrav.
- Max. temperatur: 150 °C
- Lågvätskenivålarm för säkerhetsklass III
- Automatisk styrenhetsavstängning vid upptäckt av för hög temperatur, låg vätskenivå eller motoröverbelastning
- USB kommunikationsport och alternativ för RS-232, RS-485, Ethernet/LAN, Analog I/O
- Programmerbart applikationstemperaturlarm med användarvalt larm, go-safe-state eller avstängningsalternativ
- Självjusterande PID-kontroller för optimerad temperaturkontroll
- Fem programmerbara börvärdestemperaturer
- RTA (Real Temperature Adjustment) för kalibrering
- Internt eller externt temperaturkontrollläge (fjärrsensor, NAMUR-typ)
- Pumphastighetsjustering till tre nivåer för turbulanskontroll
- Kraftfull kraft- och sugpump för externa öppna och slutna applikationer
- Tre språk (engelska, tyska, franska)
- Ändra digital skärmupplösning mellan 0,1 och 0,01 och mellan° C—° F—° K
- Akustiskt och optiskt larm
- Funktion för automatisk omstart efter strömavbrott
Inkluderar: 8 mm och 12 mm slanghullingar med brygga (– 0026,– 0029,– Endast 0021), pumpplugg för extern cirkulation, 6 fot. nätsladd.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | AC150; Max. Temp: 150°C; 230 V/50 Hz |
| Certifikat och efterlevnad | CE-märkt, UL-listad, CSA, RoHS |
| Kommunikationer | USB, RS232, RS485, Ethernet/LAN, Analog I/O |
| Flödeshastighet | 20 l/min. |
| Temperaturområde | 13 °C till 200 °C |
| Värmekapacitet | 2 kW/1.2 kW |
| Max. Tryck | 475 mbar/6,89 psi |
| Max. Sugning | 330 mbar/4,85 psi |
| Modell | AC150 |
| Säkerhetsklass | 3/FL |
| Visa mer |