Läs mer
AC260584, MedChemExpress
Produktkod. 16482948
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16482948 10 mg 10mg
16424276 100 mg 100mg
16409526 50 mg -
16405697 5 mg 5mg
16400639 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16482948 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100336
MedChemExpress AC260584 is an M1 muscarinic receptor allosteric agonist with a pEC50 of 7.6.
AC260584 is an M1 muscarinic receptor allosteric agonist with a pEC50 of 7.6.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AC260584
CAS 560083-42-3
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H29FN2O2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (143.49 mM)
LEDER O=C1COC2=CC(F)=CC=C2N1CCCN3CCC(CCCC)CC3
Molekylvikt (g/mol) 348.45
Formel vikt 348.45
Procent renhet 99.25%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation