missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Ac4GalNAlk

Beskrivning
Ac4GalNAlk is a metabolic chemical reporter (MCR) for studying glycosylation and glycoproteins. In cells expressing the engineered pyrophosphorylase mut-AGX1, Ac4GalNAlk is efficiently converted into UDP- Ac4GalNAlk which is incorporated into Ac4GalNAlk-containing glycoproteins.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Deoxy-2-[(1-oxo-4-pentyn-1-yl)amino]-D-galactopyranose-1,3,4,6-tetraacetate |
| CAS | 1810852-60-8 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | Glycobiology Probes |
| Molekylformel | C19H25NO10 |
| Renhet | 95% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?